주요 문서
COM497512868
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-(piperidin-1-yl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.27
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-(1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-13-10(12)6-9-11-7-4-3-5-8-11/h2-9H2,1H3
InChI key
MPAWVDTVWPPKJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-1655
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-1655
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)