주요 문서
COM497509973
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-6-fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
345.96
MDL number:
Iupac Name
2-(2-bromo-6-fluoro-3-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H14BBrFNO4/c1-11(2)12(3,4)20-13(19-11)9-7(15)5-6-8(10(9)14)16(17)18/h5-6H,1-4H3
InChI key
BIYJDUWLJIBHGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1315
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1315
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)