주요 문서
COM497509350
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 3-chloropropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.65
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI key
OOQHRQQUQCZZHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5895
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5895
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)