주요 문서
COM490024440
Combi-Blocks, Inc.
2-methoxypyridin-3-ol hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.14
MDL number:
Iupac Name
2-methoxypyridin-3-ol hydrate
Inchi Code
1S/C6H7NO2.H2O/c1-9-6-5(8)3-2-4-7-6;/h2-4,8H,1H3;1H2
InChI key
DUTAEMZYOYHDJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6331
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)