주요 문서
COM490023132
Combi-Blocks, Inc.
3-bromo-2-fluorophenoxy(tert-butyl)dimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
305.26
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C12H18BrFOSi/c1-12(2,3)16(4,5)15-10-8-6-7-9(13)11(10)14/h6-8H,1-5H3
InChI key
XWSMZOMURLBQCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-3714
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-3714
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)