주요 문서
COM490022835
Combi-Blocks, Inc.
2,5-dibromo-1-fluoro-3-methoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.92
MDL number:
Iupac Name
2,5-dibromo-1-fluoro-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c1-11-6-3-4(8)2-5(10)7(6)9/h2-3H,1H3
InChI key
IMYXLFFIPUHNIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-2918
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-2918
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)