주요 문서
COM490021783
Combi-Blocks, Inc.
1,5-Difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.12
MDL number:
Iupac Name
1,5-difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI key
JLIOVJNEVORVCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)