주요 문서
COM490021537
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.26
MDL number:
Iupac Name
4-(4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H11N3O4S/c12-11(13)8-5-9-10(6-8)7-1-3-16(14,15)4-2-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
WHPNXSNFKAVLJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6156
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6156
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)