주요 문서
COM466007743
Combi-Blocks, Inc.
(5-Bromothiophen-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.08
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2-thienyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H6BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H,3,7H2
InChI key
RAVKMGSIHFLQJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-8989
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-8989