주요 문서
COM466006936
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenylbenzhydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.25
MDL number:
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c14-15-13(16)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
InChI key
URSYVWKUCWNLMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-7192
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-7192
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)