주요 문서
COM448687855
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluorobenzylmethylsulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-fluoro-3-[(methylsulfonyl)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-12(10,11)6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
BWJMWCGPPGYHRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0034
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0034
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)