주요 문서
COM448686980
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.23
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c1-5-4-7(6(2)11-5)8(9)10-3/h4H,1-3H3
InChI key
KOGORHFMKHFVQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-2045
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-2045
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)