주요 문서
COM448686243
Combi-Blocks, Inc.
Fmoc-Cit-OMe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
411.46
MDL number:
Iupac Name
methyl (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoate
Inchi Code
1S/C22H25N3O5/c1-29-20(26)19(11-6-12-24-21(23)27)25-22(28)30-13-18-16-9-4-2-7-14(16)15-8-3-5-10-17(15)18/h2-5,7-10,18-19H,6,11-13H2,1H3,(H,25,28)(H3,23,24,27)/t19-/m0/s1
InChI key
CNUDAIIEDFQCCQ-IBGZPJMESA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0762
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0762
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)