주요 문서
COM448686173
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6F3NO4/c1-17-8(14)5-2-3-7(13(15)16)6(4-5)9(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI key
WLCQMMCPINDPIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0655
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0655
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)