주요 문서
COM448685844
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
339.17
MDL number:
Iupac Name
dimethyl 3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H12Cl2O4/c1-21-15(19)11-5-3-9(7-13(11)17)10-4-6-12(14(18)8-10)16(20)22-2/h3-8H,1-2H3
InChI key
LAFFMQZEZWDTBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4493
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4493
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)