주요 문서
COM448685704
Combi-Blocks, Inc.
4-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.24
MDL number:
Iupac Name
4-(2-thienyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO2S/c12-10(13)8-6-11-4-3-7(8)9-2-1-5-14-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
SEICRSLAJGWVID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-3610
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-3610
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)