주요 문서
COM448685369
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-5-(thiophen-2-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-(2-thienyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO2S/c12-9-4-3-7(6-8(9)11(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
AJZQGTREOWCZIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8716
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8716
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)