주요 문서
COM448685278
Combi-Blocks, Inc.
6-(2,4-Difluorophenyl)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.19
MDL number:
Iupac Name
6-(2,4-difluorophenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-15-11)12(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChI key
PFOATVDDIXDITI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6707
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)