주요 문서
COM448685237
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Fluorophenyl)picolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.2
MDL number:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-14-11(10)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
InChI key
XBHRQJLIWJGHMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6147
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6147
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)