주요 문서
COM448685222
Combi-Blocks, Inc.
5-(3-Aminophenyl)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
MDL number:
Iupac Name
5-(3-aminophenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c13-11-3-1-2-8(5-11)9-4-10(12(15)16)7-14-6-9/h1-7H,13H2,(H,15,16)
InChI key
OSCMDJNVUGQUIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6043
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)