주요 문서
COM448685162
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-5-(2-fluorophenyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.65
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2'-fluoro[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C12H8ClFO/c13-9-5-8(6-10(15)7-9)11-3-1-2-4-12(11)14/h1-7,15H
InChI key
VDHDZHOOPKAUOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4516
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4516
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)