주요 문서
COM448685059
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Trifluoromethoxyphenyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.21
MDL number:
Iupac Name
3'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O2/c14-13(15,16)18-12-6-2-4-10(8-12)9-3-1-5-11(17)7-9/h1-8,17H
InChI key
LIMNXHCEZHSIJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1835
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1835
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)