주요 문서
COM448684472
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-amino-4-(isopropylamino)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.29
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-amino-4-(isopropylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-4-16-12(15)9-5-6-11(10(13)7-9)14-8(2)3/h5-8,14H,4,13H2,1-3H3
InChI key
HUFSVBYBODFFDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9318
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9318
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)