주요 문서
COM448684369
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 7-bromo-1-ethyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.12
MDL number:
Iupac Name
methyl 7-bromo-1-ethyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-3-14-6-13-9-5-7(11(15)16-2)4-8(12)10(9)14/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
BVADHESRDLHLAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9164
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9164
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)