주요 문서
COM448684147
Combi-Blocks, Inc.
Potassium trifluoro(2-fluoro-3-methoxyphenyl)boranuide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.03
MDL number:
Iupac Name
potassium trifluoro(2-fluoro-3-methoxyphenyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H6BF4O.K/c1-13-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10,11)12;/h2-4H,1H3;/q-1;+1
InChI key
IHBXWAPECAKIQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-2460
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-2460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)