주요 문서
COM448684136
Combi-Blocks, Inc.
Potassium cycloheptyltrifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.09
MDL number:
Iupac Name
cycloheptyltrifluoroboranuide potassium hydrogen
Inchi Code
1S/C7H13BF3.K.H/c9-8(10,11)7-5-3-1-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;;/q-1;;
InChI key
KOLXWUVFTAVYGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-2073
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-2073
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)