주요 문서
COM448681788
Combi-Blocks, Inc.
4-Piperidinoaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.72
MDL number:
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.ClH/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13;/h4-7H,1-3,8-9,12H2;1H
InChI key
HYLYCYONEOJCCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5988
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5988
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)