주요 문서
COM448673087
Combi-Blocks, Inc.
3-(5-Bromothiazol-2-yloxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.12
MDL number:
Iupac Name
3-[(5-bromo-1,3-thiazol-2-yl)oxy]phenol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c10-8-5-11-9(14-8)13-7-3-1-2-6(12)4-7/h1-5,12H
InChI key
HOOYSVYDGWBXRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3564
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3564
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)