주요 문서
COM448669495
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Cyanophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.29
MDL number:
Iupac Name
N-[(4-cyanophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C16H13FN2O/c1-11(20)19-16(14-6-8-15(17)9-7-14)13-4-2-12(10-18)3-5-13/h2-9,16H,1H3,(H,19,20)
InChI key
HBDSWDUDNYFTMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5342
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5342
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)