주요 문서
COM448669252
Combi-Blocks, Inc.
3-Cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.27
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-11(13-2)10(12)8-7-9-5-3-4-6-9/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
CJNIXHIUHZMCJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5053
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5053
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)