주요 문서
COM448668999
Combi-Blocks, Inc.
3-Iodoquinolin-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.07
MDL number:
Iupac Name
3-iodoquinolin-6-amine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-3-6-4-8(11)1-2-9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
InChI key
CZDACOUVNQXGFF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1559
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1559
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)