주요 문서
COM448668714
Combi-Blocks, Inc.
2-Piperidino-3-(trifluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.23
MDL number:
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-5-4-6-15-10(9)16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-8H2
InChI key
ZNYHIWMJPXRGPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1108
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1108
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)