주요 문서
COM448668625
Combi-Blocks, Inc.
2-(3-Methoxypropoxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
2-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-13-7-4-8-14-11-6-3-2-5-10(11)9-12/h2-3,5-6,9H,4,7-8H2,1H3
InChI key
PNJHBPLCUDFAQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4199
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4199
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)