주요 문서
COM448668005
Combi-Blocks, Inc.
Tridecyl borate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
482.64
MDL number:
Iupac Name
trisdecyl borate
Inchi Code
1S/C30H63BO3/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-32-31(33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-30H2,1-3H3
InChI key
WAXLMVCEFHKADZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9413
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9413
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)