주요 문서
COM448667815
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 2,4,6-trichlorophenolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.43
MDL number:
Iupac Name
sodium 2,4,6-trichlorobenzenolate
Inchi Code
1S/C6H3Cl3O.Na/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H;/q;+1/p-1
InChI key
MWWVVWIHGYXNNR-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-7087
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-7087
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)