주요 문서
COM448667750
Combi-Blocks, Inc.
Benzoylthiocholine iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
351.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-(benzoylsulfanyl)-N,N,N-trimethylethanaminium iodide
Inchi Code
1S/C12H18NOS.HI/c1-13(2,3)9-10-15-12(14)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8H,9-10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PCGVSJGEHWZOBK-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-6090
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-6090
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)