주요 문서
COM448667666
Combi-Blocks, Inc.
Acetic acid trans-2-hepten-1-yl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.22
MDL number:
Iupac Name
(2E)-2-heptenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
AWCPMVVOGVEPRC-VOTSOKGWSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5017
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5017
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)