주요 문서
COM448667365
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloropropiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-1-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
AXCPQHPNAZONTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-0571
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-0571
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)