주요 문서
COM448666796
Combi-Blocks, Inc.
Diamyl sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.35
MDL number:
Iupac Name
dipentyl sulfate
Inchi Code
1S/C10H22O4S/c1-3-5-7-9-13-15(11,12)14-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
GAFRWLVTHPVQGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4331
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)