주요 문서
COM448666015
Combi-Blocks, Inc.
Trichloroacetic acid 2-ethoxyethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.49
MDL number:
Iupac Name
2-ethoxyethyl trichloroacetate
Inchi Code
1S/C6H9Cl3O3/c1-2-11-3-4-12-5(10)6(7,8)9/h2-4H2,1H3
InChI key
LEGOWVFXOHMHKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5037
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5037
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)