주요 문서
COM448665867
Combi-Blocks, Inc.
P-Toluenesulfonic acid (s)-2-methylbutyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.34
MDL number:
Iupac Name
(2S)-2-methylbutyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C12H18O3S/c1-4-10(2)9-15-16(13,14)12-7-5-11(3)6-8-12/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
HPEVJTNZYIMANV-JTQLQIEISA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3280
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3280
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)