주요 문서
COM448663084
Combi-Blocks, Inc.
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.17
MDL number:
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorononane
Inchi Code
1S/C9H11F9/c1-2-3-4-5-6(10,11)7(12,13)8(14,15)9(16,17)18/h2-5H2,1H3
InChI key
GYDMBTYTWYNRGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0140
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0140
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)