주요 문서
COM448660688
Combi-Blocks, Inc.
Chloroacetyl-dl-norleucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.66
MDL number:
Iupac Name
N-(chloroacetyl)norleucine
Inchi Code
1S/C8H14ClNO3/c1-2-3-4-6(8(12)13)10-7(11)5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
NTOGPWIZAGBRID-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7469
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7469
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)