주요 문서
COM448657523
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Diaminobut-2-enedinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
108.1
MDL number:
Iupac Name
(2E)-2,3-diamino-2-butenedinitrile
Inchi Code
1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3+
InChI key
DPZSNGJNFHWQDC-ONEGZZNKSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)