주요 문서
COM448652634
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-4-hydroxypyridine hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
MDL number:
Iupac Name
3-amino-4-pyridinol hydrate
Inchi Code
1S/C5H6N2O.H2O/c6-4-3-7-2-1-5(4)8;/h1-3H,6H2,(H,7,8);1H2
InChI key
WLWWJBYPSLAHDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8913
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8913
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)