주요 문서
COM448642737
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-isocyanopropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.14
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-isocyanopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4-9-6(8)5(2)7-3/h5H,4H2,1-2H3
InChI key
AQUISJFHBNLTCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8090
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8090
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)