주요 문서
COM448641002
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Fluoro-2,7-dimethyl-1h-indol-3-yl)ethanamine oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.3
MDL number:
Iupac Name
2-(4-fluoro-2,7-dimethyl-1H-indol-3-yl)ethanamine oxalate
Inchi Code
1S/C12H15FN2.C2H2O4/c1-7-3-4-10(13)11-9(5-6-14)8(2)15-12(7)11;3-1(4)2(5)6/h3-4,15H,5-6,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
KPKDQCYTCZVPOP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5980
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5980
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)