주요 문서
COM448640348
Combi-Blocks, Inc.
3-Oxo-3-(6'-methoxylcarbonylpyridin-2-yl)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-(cyanoacetyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-4-2-3-7(12-8)9(13)5-6-11/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
MKVNIIBUDQRNHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5198
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5198
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)