주요 문서
COM448639801
Combi-Blocks, Inc.
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
diethyl 2-ethyl-2-(1-methylbutyl)malonate
Inchi Code
1S/C14H26O4/c1-6-10-11(5)14(7-2,12(15)17-8-3)13(16)18-9-4/h11H,6-10H2,1-5H3
InChI key
ZQGOJSLHZOKIBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)