주요 문서
COM448637591
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Methoxy-3-methylphenyl)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.76
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methoxy-3-methylphenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-10-6-5-7-11(13(10)15-2)12-8-3-4-9-14-12;/h5-7,12,14H,3-4,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
FJECEZRZFVJBCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1737
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1737
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)